Learn More
Iodocyclopentane, 97%, stab. with copper
Codice prodotto. 11391307
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11391307 5 g 5g
11301317 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11391307 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L01522.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1556-18-9 | C5H9I | 196.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1556-18-9
Formula molecolare C5H9I
Molecular Weight (g/mol) 196.03
Numero MDL MFCD00039446
InChI Key PCEBAZIVZVIQEO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclopentane, iodo, cyclopentyl iodide, jodcyclopentan, cyclopentyliodide, iodo-cyclopentane, iodocyclo-pentane, iodocyclopentane, acmc-1c0qu
PubChem CID 73784
IUPAC Name iodocyclopentane
SMILES IC1CCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Iodocyclopentane
Nota nome stabilized with copper
Densità 1.695
Punti di ebollizione 166°C to 167°C
Punto d'infiammabilità 59°C (138°F)
Indice di rifrazione 1.548
Quantità 5 g
Numero UN UN1993
Beilstein 1900558
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 196.03
Percent Purity 97%