Learn More
Iodoethane, 98%, pure, stabilized with silver, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-149683
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
75-03-6, 64-19-7
C2H5I
155.97
MFCD00001091
HVTICUPFWKNHNG-UHFFFAOYSA-N
mercury 2+ ion acetic acid
15337
CHEBI:33211
CCI
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
75-03-6, 64-19-7
C2H5I
155.97
MFCD00001091
HVTICUPFWKNHNG-UHFFFAOYSA-N
mercury 2+ ion acetic acid
15337
CHEBI:33211
CCI
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Iodoethane
Nota nome Stabilized
Punto di fusione -108.0°C
Colore Colorless to Yellow or Pink
Densità 1.9500g/mL
Punti di ebollizione 69.0°C to 73.0°C
Punto d'infiammabilità 62°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.5100 to 1.5130
Quantità 100 g
Beilstein 01,96
Indice di Merck 15,3868
Gravità specifica 1.95
Informazioni di solubilità Solubility in water: 4g/L (20°C),slowly decomposes in water. Other solubilities: miscible with most other organic solvents,soluble in alcohol,ether,chloroform
IUPAC Name mercury(2+);diacetate
Stabilizzatore silver
Viscosità 0.592 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 155.97
Percent Purity 98%
Grado Pure
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iodoethane, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.