Learn More
Iodoethane, 98+%, stab. with copper
Codice prodotto. 11437097
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11437097 100 g 100g
11447097 500 g 500g
11457097 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11437097 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14444.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 75-03-6 | C2H5I | 155.966 g/mol
Iodoethane is an excellent ethylating agent used in organic synthesis to introduce an ethyl group into a compound. It reacts with magnesium to form the Grignard reagent, ethylmagnesium iodide which is used in organic synthesis. It is involved in the preparation of 1-ethyl-3-nitro-2-phenyl-indole and also serves as hydrogen radical promoter.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Iodoethane is an excellent ethylating agent used in organic synthesis to introduce an ethyl group into a compound. It reacts with magnesium to form the Grignard reagent, ethylmagnesium iodide which is used in organic synthesis. It is involved in the preparation of 1-ethyl-3-nitro-2-phenyl-indole and also serves as hydrogen radical promoter.
Solubility
Miscible with water.
Notes
Moisture and light sensitive. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong bases, strong oxidizing agents and magnesium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-03-6
Formula molecolare C2H5I
Molecular Weight (g/mol) 155.966
Numero MDL MFCD00001091
InChI Key HVTICUPFWKNHNG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl iodide, ethane, iodo, monoiodoethane, hydriodic ether, ethyliodide, jodethan czech, ethyljodid, jodethan, iodo-ethane, ethyljodid czech
PubChem CID 6340
ChEBI CHEBI:42487
IUPAC Name iodoethane
SMILES CCI
Specifica
Materiale o nome chimico Iodoethane
Nota nome stabilized with copper
Punto di fusione -108°C
Densità 1.95
Punti di ebollizione 70°C to 73°C
Punto d'infiammabilità >73°C (163°F)
Indice di rifrazione 1.512
Quantità 100 g
Beilstein 505934
Sensibilità Light and moisture sensitive
Indice di Merck 14,3813
Informazioni di solubilità Miscible with water.
Peso formulazione 155.97
Percent Purity ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iodoethane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodoethane