Learn More
Iodoethane (Stabilized with Copper), TRC
Codice prodotto. 17974165
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17974165 100 g 100g
17972825 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17974165 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI705870100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-03-6
Formula molecolare C2H5I
Molecular Weight (g/mol) 155.97
Sinonimo 1-Iodoethane, Ethyl Iodide, Hydriodic Ether, NSC 8825, Monoiodoethane
IUPAC Name iodoethane
SMILES CCI
Specifica
Materiale o nome chimico Iodoethane
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3
Peso formulazione 155.9436