Learn More
Iodoform, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10234720
108.00 EUR valido fino al 2024-03-29
Usa il codice promo "21615" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
75-47-8
CHI3
393.72
MFCD00001069
OKJPEAGHQZHRQV-UHFFFAOYSA-N
triiodomethane, methane, triiodo, carbon triiodide, jodoform, trijodmethane, dezinfekt v, jodoform czech, trijodmethane czech, ccris 346, unii-kxi2j76489
6374
CHEBI:37758
iodoform
C(I)(I)I
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
75-47-8
CHI3
393.72
MFCD00001069
OKJPEAGHQZHRQV-UHFFFAOYSA-N
triiodomethane, methane, triiodo, carbon triiodide, jodoform, trijodmethane, dezinfekt v, jodoform czech, trijodmethane czech, ccris 346, unii-kxi2j76489
6374
CHEBI:37758
iodoform
C(I)(I)I
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Iodoform
Nota nome 99+%
Punto di fusione 119.0°C to 122.0°C
Colore Yellow
Residuo della combustione 0.1% max.
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (24 hrs) (over silicagel)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CHI3
Quantità 500 g
Beilstein 01, 73
Fieser 03,165; 04,266
Indice di Merck 15, 5076
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.1g/L (20°C). Other solubilities: 1g/60mL cold alcohol- 1g/16mL boiling alcohol,1g/10mL chloroform- 1g/7.5mL ether,1g/80mL glycerol- 1g/3mL cs2,freely soluble in benzene and acetone
Peso formulazione 393.72
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iodoform
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.