Learn More
Iodomethane, 2M solution in tert-Butyl methyl ether, AcroSeal™
Codice prodotto. 10473112 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10473112 100 mL AcroSeal™ Glass bottle 100mL
10515773 800 mL AcroSeal™ Glass bottle 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10473112 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 378411000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.25€
    84.30€ / 100mL
    Risparmia 5.95€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 74-88-4 | CH3I | 141.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Iodomethane
Nota nome 2M Solution in tert-Butyl Ether
CAS 74-88-4, 64-19-7
Densità 0.9330g/mL
Punti di ebollizione 41.0°C to 43.0°C
Punto d'infiammabilità −18°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Formula molecolare CH3I
Numero MDL MFCD00001073
Quantità 100 mL
Indice di Merck 15, 6159
Gravità specifica 0.933
Sinonimo mercury 2+ ion acetic acid
InChI Key BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Hg+2]
IUPAC Name mercury(2+);diacetate
Molecular Weight (g/mol) 141.94
PubChem CID 15337
ChEBI CHEBI:33211
Peso formulazione 141.94