Learn More
Iodomethane-d3, for NMR, 99+ atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-149730
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
865-50-9
CH3I
144.96
MFCD00001074
INQOMBQAUSQDDS-FIBGUPNXSA-N
iodomethane-d3, iodo 2h3 methane, trideuterio iodo methane, iodo 2 h? methane, methyl-d3 iodide, trideuteromethyl iodide, iodomethane-12c,d3, methyl-12c,d3 iodide, iodoethane-d5 ethyliodid-d5, methyl iodide d3 stored over copper
2723978
trideuterio(iodo)methane
[2H]C([2H])([2H])I
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
865-50-9
CH3I
144.96
MFCD00001074
INQOMBQAUSQDDS-FIBGUPNXSA-N
iodomethane-d3, iodo 2h3 methane, trideuterio iodo methane, iodo 2 h? methane, methyl-d3 iodide, trideuteromethyl iodide, iodomethane-12c,d3, methyl-12c,d3 iodide, iodoethane-d5 ethyliodid-d5, methyl iodide d3 stored over copper
2723978
trideuterio(iodo)methane
[2H]C([2H])([2H])I
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Iodomethane-d3
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome 99+ atom % D
Densità 2.3290g/mL
Deuterio (D) 99.0% min.
Imballaggio Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.5262
Acqua 0.05% max. (Coulometric)
Quantità 5 g
Punti di ebollizione 42.0°C
Formula lineare CD3I
Peso formulazione 144.96
Grado NMR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodomethane-d3
Signalwort
  • Pericolo
Gefahrenkategorie
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H330-Letale se inalato.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H301-Tossico se ingerito.
Sicherheitshinweis
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.