Learn More
Iodomethyl Pivalate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Iodomethyl pivalate |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H11IO2/c1-6(2,3)5(8)9-4-7/h4H2,1-3H3 |
| Peso formulazione | 241.9804 |