Learn More
Iodomethylcyclopentane, 98%, stabilized
Codice prodotto. 11924511 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11924511 25 g Glass bottle 25g
10289972 1 g Glass bottle 1g
10532603 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11924511 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 378640250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 27935-87-1 | C6H11I | 210.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 27935-87-1
Formula molecolare C6H11I
Molecular Weight (g/mol) 210.06
Numero MDL MFCD03453190
InChI Key DUMSKQUKLVSSII-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo iodomethyl cyclopentane, cyclopentylmethyl iodide, cyclopentane, iodomethyl, cyclopentyliodomethane, acmc-20akpz, cyclopentylmethyliodide, iodomethyl-cyclopentane, cyclopentanemethyl iodide
PubChem CID 2762531
IUPAC Name iodomethylcyclopentane
SMILES ICC1CCCC1
Specifica
Punti di ebollizione 78.0°C (17.0 mmHg)
Materiale o nome chimico Iodomethylcyclopentane
Nota nome Stabilized
Colore Brown or Colorless to Orange
Forma fisica Solution
Quantità 25 g
Punto d'infiammabilità 92°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.5400 to 1.5440
Gravità specifica 1.6
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Densità 1.6000g/mL
Formula lineare (C5H9)CH2I
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible
Peso formulazione 210.05
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iodomethylcyclopentane