Learn More
Thermo Scientific Chemicals Iodonitrotetrazolium chloride, 98%
Codice prodotto. 10795001 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10795001 25 g Bottiglia in vetro 25g
10724821 1 g Bottiglia in vetro 1g
10376470 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10795001 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 122400250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 146-68-9 | C19H13ClIN5O2 | 505.70 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 146-68-9
Formula molecolare C19H13ClIN5O2
Molecular Weight (g/mol) 505.70
Numero MDL MFCD00011961,MFCD00149999
InChI Key JORABGDXCIBAFL-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo iodonitrotetrazolium chloride, iodonitrotetrazolium, iodonitrotetrazolium purple, iodonitrotetrazolium violet, 2-4-iodophenyl-3-4-nitrophenyl-5-phenyltetrazolium chloride, iodonitro tetrazolium, int, p-iodonitrotetrazolium violet, int chemical, 2-p-iodophenyl-3-p-nitrophenyl-5-phenyltetrazolium chloride
PubChem CID 64957
ChEBI CHEBI:75421
IUPAC Name 2-(4-iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazol-2-ium;chloride
SMILES [Cl-].[O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(I)C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Materiale o nome chimico Iodonitrotetrazolium chloride
Punto di fusione 231.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 505.7
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder, Crystals or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iodonitrotetrazolium chloride
Signalord
  • Attenzione
Riskkategorier
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Faroangivelser
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H371-Può provocare danni agli organi.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Skyddsangivelse
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.