Learn More
Thermo Scientific Chemicals Iodonitrotetrazolium violet, 95%
Codice prodotto. 11434140
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11434140 25 g 25g
11405986 1 g 1g
11415986 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11434140 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore B22301.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 146-68-9 | C19H13ClIN5O2 | 505.70 g/mol
Used for dehydrogenase determination
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 146-68-9
Formula molecolare C19H13ClIN5O2
Molecular Weight (g/mol) 505.70
Numero MDL MFCD00011961,MFCD00149999
InChI Key JORABGDXCIBAFL-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo iodonitrotetrazolium chloride, iodonitrotetrazolium, iodonitrotetrazolium purple, iodonitrotetrazolium violet, 2-4-iodophenyl-3-4-nitrophenyl-5-phenyltetrazolium chloride, iodonitro tetrazolium, int, p-iodonitrotetrazolium violet, int chemical, 2-p-iodophenyl-3-p-nitrophenyl-5-phenyltetrazolium chloride
PubChem CID 64957
ChEBI CHEBI:75421
IUPAC Name 2-(4-iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazol-2-ium;chloride
SMILES [Cl-].[O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(I)C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Iodonitrotetrazolium violet
Punto di fusione ∼231°C (decomposition)
Quantità 25 g
Beilstein 4093224
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 505.70 (Anhydrous)
Percent Purity 95%