Learn More
Iodopentafluorobenzene, 99%, stabilised over copper
Codice prodotto. 11904531 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11904531 5 g Bottiglia in vetro 5g
11994521 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11904531 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 312200050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 827-15-6 | C6F5I | 293.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 827-15-6 , 7440-50-8
Formula molecolare C6F5I
Molecular Weight (g/mol) 293.96
InChI Key OPYHNLNYCRZOGY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo iodopentafluorobenzene, pentafluoroiodobenzene, benzene, pentafluoroiodo, 2,3,4,5,6-pentafluoroiodobenzene, iodoperfluorobenzene, pentafluorophenyl iodide, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-iodo-benzene, perfluoroiodobenzene, ibf, pubchem19982
PubChem CID 70008
IUPAC Name 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-iodobenzene
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)I)F)F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Iodopentafluorobenzene
Colore Colorless
Densità 2.2040g/mL
Punti di ebollizione 162.0°C to 165.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.496
Quantità 5 g
Gravità specifica 2.204
Peso formulazione 293.96
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Product Identifier
  • Iodopentafluorobenzene, stabilised over copper
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.