Learn More
Iodopyrazine, 97%
Codice prodotto. 10472054 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10472054 1 g Bottiglia in vetro 1g
10788235 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10472054 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 397530010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 32111-21-0 | C4H3IN2 | 205.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32111-21-0
Formula molecolare C4H3IN2
Molecular Weight (g/mol) 205.98
Numero MDL MFCD01319019
InChI Key OYWPFIUVDKHHGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo iodopyrazine, 2-iodo-pyrazine, 2-iodo-1,3-diazine, iodo-pyrazine, 2-iodo pyrazine, pyrazine, 2-iodo, acmc-1ad2s
PubChem CID 642841
IUPAC Name 2-iodopyrazine
SMILES C1=CN=C(C=N1)I
Specifica
Materiale o nome chimico Iodopyrazine
Colore White to Yellow
Densità 2.0860g/mL
Punti di ebollizione 109°C to 110°C (34.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.6550 to 1.6580 (20°C, 589nm)
Quantità 1 g
Gravità specifica 2.086
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether,acetone,benzene,hexanes
Peso formulazione 205.98
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iodopyrazine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.