Learn More
Iohexol, MedChemExpress
Descrizione
Iohexol is a radiographic contrast agent and can be applied for myelography, computerized tomography (cisternography, ventriculography) and MicroCT imaging in vivo.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Iohexol |
| CAS | 66108-95-0 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C19H26I3N3O9 |
| Quantità | 100 mg |
| Informazioni di solubilità | H2O : ≥ 50 mg/mL (60.89 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (60.89 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=C(I)C(N(C(C)=O)CC(O)CO)=C(I)C(C(NCC(O)CO)=O)=C1I)NCC(O)CO |
| Molecular Weight (g/mol) | 821.14 |
| Peso formulazione | 821.14 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only