Learn More
A&D Weighing Bilancia Serie BM Ion
Codice prodotto. 16864591
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
2.1 g/5.2 g
22 g
220 g
320 g
5.1 g/22 g
5.2 g
520 g
Leggibilità:
0.001 mg
0.001 mg/0.01 mg
0.01 mg
0.1 mg
1 μg
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Leggibilità Dimensione della confezione
16864591 2.1 g/5.2 g 0.001 mg/0.01 mg Pezzo
16418365 2.1 g/5.2 g 0.01 mg Pezzo
16630982 22 g 0.001 mg Pezzo
16640982 220 g 0.1 mg Pezzo
16650982 5.1 g/22 g 0.001 mg/0.01 mg Pezzo
16660982 320 g 0.1 mg Pezzo
16670982 520 g 0.1 mg Pezzo
16854591 5.2 g 1 μg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 16864591 Fornitore A&D Weighing N. del fornitore BM5D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13709.75€
    11226.40€ / pezzi 1
    Risparmia 2483.35€
    18% Sconto
Spedizione stimata: 11-03-2027
Serie BM Ion. Vi presentiamo la microbilancia innovativa di A&D. Misurazione accurata per pesate di precisione con lettura al microgrammo.
  • Eliminazione dell'elettricità statica senza alcuna ventola grazie allo ionizzatore integrato
  • Paravento antistatico
  • Dotato di paravento da appoggio (medium) mod. AD-1676 (mod. BM-5/5D)
  • Ampia camera di pesata per una migliore usabilità
  • Sensori integrati per la rilevazione di temperatura, umidità e pressione atmosferica
  • Sportelli scorrevoli interbloccabili consentono efficienza operativa con entrambe le mani
  • Calibrazione motorizzata con peso interno:
  • Avviata automaticamente al variare della temperatura
  • Avviata dall'operatore
  • LCD ben visibile, con retroilluminazione bianca
  • Memoria: fino a 200 set di dati
  • AD-1688 come accessorio di serie: una chiavetta USB dedicata per registrare i dati di pesata e i parametri ambientali in file MS Excel leggibili
  • 12 unità di misura del peso: g, mg, oz, ozt, ct, mom, dwt, GN, tael, tola, pz (conteggio), %.
  • Piatti/supporti speciali per i modelli BM-5/5D/20/22:
  • Piattelli per il campionamento di piccole quantità
  • Supporti per filtri PM
  • Supporti per provette per microcentrifuga
  • Kit per il controllo della precisione delle pipette acquistabile a parte
  • Interfacce:
  • RS-232C (di serie)
  • Quick USB (di serie)
  • Ethernet (opzionale)
Specifica
Certificazione/Conformità GLP/GMP/GCP/ISO
Tipo di collegamento RS-232 C and Quick USB
Capacità 2.1 g/5.2 g
Tipo di display Reverse-backlit LCD
Leggibilità 0.001 mg/0.01 mg
Linearità ±0.010 mg /±0.02 mg
Modello BM-5D
Ripetibilità 0.004 mg (for 1 g)/0.01 mg
Tempo di stabilizzazione 10 seconds/8 seconds
Tipo Micro Analytical Balance
Larghezza (sistema metrico) 259 mm
Altezza (sistema metrico) 326 mm