Learn More
Ion Chromatography Standard: Strontium @ 100 μg/mL in H2O, VHG™
Descrizione
Ion Chromatography Standard: Strontium @ 100 μg/mL in H2O
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Strontium |
| CAS | 7440-24-6 |
| Metodi | Ion Chromatography |
| Nomi componenti o analita | Strontium |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | Sr |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Sr |
| InChI Formula | InChI=1S/Sr |
| Vedi altri risultati |