Learn More
Stuart™ Ion Exchange Cartridges
Codice prodotto. 16180921
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
55 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
16180921 55 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16180921 Fornitore Stuart™ N. del fornitore 8024493
Spedizione stimata: 17-12-2026
Stuart™ Ion Exchange Cartridges for use with Aquatron™ Water Stills
Aquatron™ Water Stills utilize disposable ion exchange cartridges to treat water
  • Cartridges slowly change colour from green to blue as they are exhausted to indicate the condition of the resin
  • Specifica
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Aquatron Water Stills
    Tipo Cartridge, Ion Exchange
    Capacità (sistema metrico) 55 L