Learn More
Mettler Toledo™ Ion Selective Electrode DX264-Cu Copper
Codice prodotto. 11967701
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di pH:
2 to 8
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di pH Dimensione della confezione
11967701 2 to 8 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11967701 Fornitore Mettler Toledo™ N. del fornitore 51107678
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1505.00€
    1272.86€ / pezzi 1
    Risparmia 232.14€
    15% Sconto
In stock
Specifica
Tipo DX264-Cu Copper half-cell
Materiale POM
Intervallo di pH 2 to 8
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 0°C to 80°C