Specifications
| Materiale o nome chimico | Ionomycin, calcium salt |
| Tipo | Ionomycin Calcium Salt |
| Nota nome | For HPLC analysis |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Colore | White |
| Quantità | 5 mg |
| Intervallo percentuale saggio | 1 |
| Formula molecolare | C41H70CaO9 |
| Peso formulazione | 747.1 |
| Percent Purity | >98% |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Ionomycin Calcium Salt
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: Ionomycin Calcium Salt