Learn More
R&D Systems™ Ionomycin calcium salt
Codice prodotto. 30001281
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001281 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30001281 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 1704/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    312.53€
    274.05€ / 1mg
    Risparmia 38.48€
    12% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
A Tocris product, part of R&D Systems. Calcium ionophore
Ionomycin calcium salt is a calcium ionophore; more specific than A23187 .
Free Acid also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ionomycin calcium salt
CAS 56092-82-1
Quantità 1 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C41H70CaO9
Peso formulazione 747.08
Product Type Ionomycin Calcium Salt
Purezza >98%
Peso molecolare 747.08