Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ionomycin Calcium Salt, 99%
Codice prodotto. 15433369
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15433369 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15433369 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore J60628.#0
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 56092-82-1 | C41H70CaO9, C41H70CaO9 | 747.08 g/mol
Ionomycin calcium salt is used as a polyether antibiotic and apoptotic degeneration inducer. Ionomycin induces apoptotic degeneration of embryonic cortical neurons and cell cycle arrest at G1 phase. It is more effective than A23187 (sc-3591) and provides a useful tool for increasing intracellular Ca2+ concentration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 5 mg
Descrizione White to off-white
Content And Storage -30°C to -10°C
Da utilizzare con (applicazione) Highly selective and potent calcium ionophore
Saggio 99%
CAS 56092-82-1
Formula molecolare C41H70CaO9
Peso formulazione 747.08
Sensibilità Light Sensitive
Solubilità Soluble in DMSO (10mg/ml). Also soluble in ethanol or methanol
Product Type Ionomycin Calcium Salt, 99%
Forma Crystalline powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ionomycin calcium salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ionomycin calcium salt