Learn More
Ionomycin (Calcium Salt), Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 11438343
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Imballaggio:
Poly Micro Tube
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11438343 5 mg Poly Micro Tube 5mg
10429883 1 mg Poly Micro Tube 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11438343 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP25275
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Ionomycin (Calcium Salt)
  • Ionomycin functions as a calcium ionophore or ion carrier and is commonly used to study Ca2+ transport across biological membranes
  • Ionomycin, in conjunction with PMA, can also be used to induce cytokine production in many cell types
  • Store product at 2-8°C and protected from light
  • Intended for research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56092-82-1
Formula molecolare C41H70CaO9
Molecular Weight (g/mol) 747.08
Numero MDL MFCD00083634
InChI Key RULWQOBWZOQCOY-SQNLDGQHSA-M
PubChem CID 71311740
IUPAC Name calcium;(4R,6S,8S,10E,12R,14R,16E,18R,19R,20S,21S)-19,21-dihydroxy-22-[(2S,5S)-5-[(2R,5S)-5-[(1R)-1-hydroxyethyl]-5-methyloxolan-2-yl]-5-methyloxolan-2-yl]-4,6,8,12,14,18,20-heptamethyl-11-oxido-9-oxodocosa-10,16-dienoate
SMILES [Ca++].C[C@H](CCC([O-])=O)C[C@H](C)C[C@H](C)C(=O)[CH-]C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)C\C=C\[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)C[C@@H]1CC[C@](C)(O1)[C@H]1CC[C@](C)(O1)[C@@H](C)O
Specifica
Materiale o nome chimico Ionomycin, Calcium Salt
Tipo Ionomycin Calcium Salt
Nota nome From Streptomyces conglobatus
Forma fisica Solid
Punto di fusione 205°C to 206°C
Imballaggio Poly Micro Tube
Colore White
Quantità 5 mg
Intervallo percentuale saggio ≥98.0 %
Peso formulazione 747.1
Percent Purity 98.0% min. (by NP TLC), 99.0% min. (by RP HPLC)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ionomycin, Calcium Salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P330-Sciacquare la bocca.