Learn More
Ionomycin Calcium, TRC
Codice prodotto. 30007465
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30007465 25 mg 25mg
30003843 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30007465 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI73124025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56092-82-1
Formula molecolare C41CaH70O9
Molecular Weight (g/mol) 747.07
Sinonimo Calcium Ionomycin, (4R,6S,8S,10Z,12R,14R,16E,18R,19R,20S,21S)-11,19,21-Trihydroxy-4,6,8,12,14,18,20-heptamethyl-22-[(2S,2'R,5S,5'S)-octahydro-5'-[(1R)-1-hydroxyethyl]-2,5'-dimethyl[2,2'-bifuran]-5-yl]-9-oxo-10,16-Docosadienoic Acid Calcium Salt;
SMILES O[C@H](C)[C@]1(C)CC[C@]([H])([C@]2(O[C@H](C[C@H](O)[C@H](C)[C@H](O)[C@H](C)/C=C/C[C@H](C[C@H](/C(O[Ca+2]OC3=O)=C/C([C@@H](C)C[C@@H](C)C[C@H](C)CC3)=O)C)C)CC2)C)O1
Specifica
Materiale o nome chimico Ionomycin Calcium
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C41H72O9.Ca/c1-25(21-29(5)34(43)24-35(44)30(6)22-27(3)20-26(2)14-15-38(46)47)12-11-13-28(4)39(48)31(7)36(45)23-33-16-18-41(10,49-33)37-17-19-40(9,50-37)32(8)42;/h11,13,24-33,36-37,39,42-43,45,48H,12,14-23H2,1-10H3,(H,46,47);/q;+2/p-2/b13-11+,34-24-;/t25-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33+,36+,37-,39-,40+,41+;/m1./s1