Learn More
R&D Systems™ Ionomycin free acid
Codice prodotto. 18034772
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18034772 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18034772 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 2092/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    335.95€
    301.35€ / 1mg
    Risparmia 34.60€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Calcium ionophore
Ionomycin free acid is a calcium ionophore; more specific than A23187 .
Calcium Salt also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ionomycin free acid
CAS 56092-81-0
Quantità 1 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C41H72O9
Peso formulazione 709.01
Product Type Ionomycin Free Acid
Purezza >98%
Peso molecolare 709.02