Learn More
beta-Ionone, 96%, synthetic
Codice prodotto. 10450341 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10450341 5 g Bottiglia in vetro 5g
10742771 100 g Bottiglia in vetro 100g
10319070 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10450341 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 297130050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 14901-07-6 | C13H20O | 192.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14901-07-6
Formula molecolare C13H20O
Molecular Weight (g/mol) 192.30
Numero MDL MFCD00001549
InChI Key PSQYTAPXSHCGMF-BQYQJAHWSA-N
Sinonimo beta-ionone, trans-beta-ionone, e-beta-ionone, 4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, .beta.-ionone, 3e-4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, 4-2,6,6-trimethyl-1-cyclohexenyl-3-buten-2-one, unii-a7nrr1hlh6, e-4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, beta-e-ionone
PubChem CID 638014
ChEBI CHEBI:32325
IUPAC Name (E)-4-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)but-3-en-2-one
SMILES CC(=O)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico β-Ionone
Nota nome 96%
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 0.9440g/mL
Punti di ebollizione 237.0°C to 239.0°C
Punto d'infiammabilità 122°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5190 to 1.5215
Quantità 5 g
Beilstein 07, 167
Indice di Merck 10, 4914
Gravità specifica 0.944
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: solutle in 2 to 3 parts of 70% alcohol, ether,, chloroform and benzene, miscible with absolute alcohol
Peso formulazione 192.3
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid