Learn More
Iopamidol, LoGiCal
Codice prodotto. 30458990
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30458990 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30458990 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR0838.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
Iopamidol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Iopamidol
CAS 60166-93-0
Nomi componenti o analita Iopamidol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C17 H22 I3 N3 O8
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Iopamidol, N,N'-Bis[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]-5-[[(2 S)-2-hydroxypropanoyl]amino]-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide
InChI Formula InChI=1 S/C17H22I3N3O8/c1-6(28)15(29)23-14-12(19)9(16(30)21-7(2-24)3-25)11(18)10(13(14)20)17(31)22-8(4-26)5-27/h6-8,24-28 H,2-5H2,1H3,(H,21,30)(H,22,31)(H,23,29)/t6-/m0/s1
SMILES C[C@H](O)C(=O)Nc1c(I)c(C(=O)NC(CO)CO)c(I)c(C(=O)NC(CO)CO)c1I
IUPAC Name 1-N,3-N-bis(1,3-dihydroxypropan-2-yl)-5-[[(2 S)-2-hydroxypropanoyl]amino]-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide
Industry Type Forensics
Molecular Weight (g/mol) 777.09
Quantità 10 mg
Peso formulazione 776.8541 g/mol