Learn More
Iopamidol, TRC
Codice prodotto. 17968024
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17968024 5 mg 5mg
17918784 10 mg 10mg
17970095 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17968024 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI7356005MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60166-93-0
Formula molecolare C17 H22 I3 N3 O8
Molecular Weight (g/mol) 777.09
Sinonimo Iopamidol, N,N'-Bis[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]-5-[[(2S)-2-hydroxypropanoyl]amino]-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide
IUPAC Name 1-N,3-N-bis(1,3-dihydroxypropan-2-yl)-5-[[(2S)-2-hydroxypropanoyl]amino]-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide
SMILES C[C@H](O)C(=O)Nc1c(I)c(C(=O)NC(CO)CO)c(I)c(C(=O)NC(CO)CO)c1I
Specifica
Materiale o nome chimico Iopamidol
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H22I3N3O8/c1-6(28)15(29)23-14-12(19)9(16(30)21-7(2-24)3-25)11(18)10(13(14)20)17(31)22-8(4-26)5-27/h6-8,24-28H,2-5H2,1H3,(H,21,30)(H,22,31)(H,23,29)/t6-/m0/s1
Peso formulazione 776.8541