Learn More
Iotalamic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16438658
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
Codice prodotto. 16438658
Marca: Medchem Express HYB1053
MedChemExpress Lotalamic acid (Iothalamic acid) is a molecule used as a contrast medium.
Lotalamic acid (Iothalamic acid) is a molecule used as a contrast medium.
Specifica
Materiale o nome chimico Iotalamic acid
CAS 2276-90-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C11H9I3N2O4
Quantità 10 mg
Sinonimo Iothalamic acid
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 25 mg/mL (40.72 mM)
SMILES O=C(O)C1=C(I)C(C(NC)=O)=C(I)C(NC(C)=O)=C1I
Molecular Weight (g/mol) 613.91
Peso formulazione 613.91
Percent Purity 99.28%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.