Learn More
Iothalamic Acid, TRC
Codice prodotto. 30135221
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135221 50 mg 50mg
30004095 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30135221 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI73620050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2276-90-6
Formula molecolare C11 H9 I3 N2 O4
Molecular Weight (g/mol) 613.91
Sinonimo Benzoic acid, 3-(acetylamino)-2,4,6-triiodo-5-[(methylamino)carbonyl]-, Isophthalamic acid, 5-acetamido-2,4,6-triiodo-N-methyl- (7CI,8CI), 3-(Acetylamino)-2,4,6-triiodo-5-[(methylamino)carbonyl]benzoic acid, 5-Acetamido-2,4,6-triiodo-N-methylisophthalamic acid, 5-Acetylamino-2,4,6-triiodo-N-methyl-3-isophthalamic acid, Cysto Conray II, Iotalamic acid, Iothalamic acid, MI 216, Methalamic acid
IUPAC Name 3-acetamido-2,4,6-triiodo-5-(methylcarbamoyl)benzoic acid
SMILES CNC(=O)c1c(I)c(NC(=O)C)c(I)c(C(=O)O)c1I
Specifica
Materiale o nome chimico Iothalamic Acid
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H9I3N2O4/c1-3(17)16-9-7(13)4(10(18)15-2)6(12)5(8(9)14)11(19)20/h1-2H3,(H,15,18)(H,16,17)(H,19,20)
Peso formulazione 613.7696