Learn More
Ioversol, MedChemExpress
Codice prodotto. 16488698
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16488698 10 mg 10mg
16434597 50 mg -
16428756 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16488698 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1410
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Ioversol (MP-328) is a nonionic iodinated contrast medium (CM) that is used during a CT scan or x-ray in animal experiment. Ioversol does not damage the blood-brain barrier (BBB) in animal.
Ioversol (MP-328) is a nonionic iodinated contrast medium (CM) that is used during a CT scan or x-ray in animal experiment. Ioversol does not damage the blood-brain barrier (BBB) in animal.
Specifica
Materiale o nome chimico Ioversol
CAS 87771-40-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H24I3N3O9
Quantità 10 mg
Sinonimo MP-328
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (123.90 mM)
SMILES O=C(C1=C(I)C(N(C(CO)=O)CCO)=C(I)C(C(NCC(O)CO)=O)=C1I)NCC(O)CO
Molecular Weight (g/mol) 807.11
Peso formulazione 807.11
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only