Learn More
R&D Systems™ IOX 1
Codice prodotto. 30001675
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001675 50 mg 50mg
30001639 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30001675 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 4464/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Histone demethylase inhibitor; cell permeable
IOX 1 is a histone demethylase JMJD inhibitor (IC50 values are 0.12, 0.17, 0.2, 0.3, 0.6 and 1 μM for JMJD3, JMJD1A, JMJD2A, JMJD2E, JMJD2C and UTX respectively). Cell permeable; it inhibits JMJD2A-mediated H3K9me3 demethylation in HeLa cells. IOX 1 suppresses IL-17 expression in mouse and human CD4+ T cells by targeting TET2. It also reduces infiltration of Th17 cells in an in vivo model of intraocular inflammation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5852-78-8
Formula molecolare C10H7NO3
Specifica
Materiale o nome chimico IOX 1
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 189.17
Purezza >99%
Peso molecolare 189.17