Learn More
Brady™ Nastro per stampante a trasferimento termico serie IP™ 6400
Codice prodotto. 10106074 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
BRADY IP Series, BradyPrinter i5100
Dimensioni (L x P):
984 ft. x 1.5 in.
984 ft. x 2.36 in.
984 ft. x 3.27 in.
984 ft. x 4.3 in.
Dimensione della confezione:
1 BX
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
10106074 BRADY IP Series, BradyPrinter i5100 984 ft. x 2.36 in. 1 BX
11533854 BRADY IP Series, BradyPrinter i5100 984 ft. x 3.27 in. Pezzo
12886816 BRADY IP Series, BradyPrinter i5100 984 ft. x 4.3 in. Pezzo
12709336 BRADY IP Series, BradyPrinter i5100 984 ft. x 1.5 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10106074 Fornitore Brady™ N. del fornitore 066236
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.00€
    152.80€ / pezzi 1
    Risparmia 17.20€
    10% Sconto
In stock
High density ribbon with excellent solvent, high heat and super scratch resistance
  • Resin Formulation
  • Black color
Compatible with wide range of printers:
  • IP300, IP600 (F cat.11-878-501)
  • BBP72, BBP81, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, Bradyprinter PR Plus, Bradyprinter PR Plus 600, PAM 3000, Tagus T200, Tagus T300, Thermal Transfer Printers (F cat. 22-500-855)
  • BBP11 (F cat.11-878-521)
Specifications
Certificazione/Conformità RoHS 2002/95/EC
Descrizione Black 6400 Series Thermal Transfer Printer Ribbon - Brady IP Printer Enabled
Tipo di adesivo Non-adhesive
Colore Nero
Finitura Gloss
Formato Label
Materiale Resina
Lati stampabili Ink-side out
Print Technology None
Product Type Thermal Transfer Printer Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) BRADY IP Series, BradyPrinter i5100
Quantità Confezioni singole
Dimensioni (sistema imperiale) 984 ft. x 2.36 in.
Spessore (sistema imperiale) 0.00018 in.
Spessore (sistema metrico) 0.0045 mm
Dimensioni (L x P) 984 ft. x 2.36 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 984 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 300 m
Larghezza (sistema imperiale) 2.36 in.
Larghezza (sistema metrico) 60 mm
Diametro (sistema imperiale) 1 in.
Diametro (sistema metrico) 2.54 cm
Alternate Part Number 066236