Descrizione
- Resin Formulation
- Black color
Compatible with wide range of printers:
- IP300, IP600 (F cat.11-878-501)
- BBP72, BBP81, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, Bradyprinter PR Plus, Bradyprinter PR Plus 600, PAM 3000, Tagus T200, Tagus T300, Thermal Transfer Printers (F cat. 22-500-855)
- BBP11 (F cat.11-878-521)
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | RoHS 2002/95/EC |
| Tipo di adesivo | Non-adhesive |
| Colore | Black |
| Finitura | Gloss |
| Formato | Label |
| Materiale | Resin |
| Lati stampabili | Single-side Printable |
| Print Technology | None |
| Product Type | Thermal Transfer Printer Label |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |