Learn More
Ismatec™ IP and IP-N Digital Peristaltic Pumps
Smooth, precise flow and fewer tubing changes
Marca:  Ismatec™ ISM949
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11937855
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Flow rate 11 to 44 mL/min per channel - flow rate depends on drive rpm
  • Planetary drive with eight SS rotors reduces pulsation, increases flow rate accuracy, and lengthens tubing life
  • Four-digit LED display facilitates repeatability
  • Control pump via 6-button keypad or analog and TTL external signals
  • Automatic occlusion cartridges are easy to use and provide reproducible results
Specifica
Specifica
CE Compatibility (EN 61326-1/EN 61010-1)
Variable Speed
IP 30
14.5 psi (Differential)
Yes
Click-n-go Cassettes (POM-C), Foot Switch, Operating Manual, Power Cord with an IEC 320 Country Specific Female Connector Mains Plug x 1
IP-N 24 Peristaltic Pump
104°F
104°F
380 x 175 x 130 mm
381 mm
115/230 VAC
24
LED
0.4 μL/min. to 11 mL/min per channel
11.25 rpm
Paint
Painted Stainless Steel (Case), Stainless Steel (Case)
8
41°F
+41 °F
144.78 mm
129.54 mm
50 Hz