Learn More
IPA-3, MedChemExpress
Codice prodotto. 16499277
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16499277 5 mg 5mg
16486728 10 mg 10mg
16402817 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16499277 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15663
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress IPA-3 is a selective non-ATP competitive PAK1 inhibitor with IC50 of 2.5 μM, and shows no inhibition to group II PAKs (PAKs 4-6).
IPA-3 is a selective non-ATP competitive PAK1 inhibitor with IC50 of 2.5 μM, and shows no inhibition to group II PAKs (PAKs 4-6).
Specifica
Materiale o nome chimico IPA-3
CAS 42521-82-4
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H14O2S2
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (285.35 mM)
SMILES OC1=CC=C2C=CC=CC2=C1SSC3=C4C=CC=CC4=CC=C3O
Molecular Weight (g/mol) 350.45
Peso formulazione 350.45
Percent Purity 98.16%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only