Learn More
Chemsplash IPA Surface Isopropanol Disinfectant Wipe
Codice prodotto. 30058236
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
20 x 20 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
30058236 20 x 20 cm pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30058236 Fornitore Chemsplash N. del fornitore 4900
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
70% isopropanol Disinfectant Surface wipe, supplied in a self dispensing tub of 200 sheets. Each wipes is 20x20 cm.
70% Isopropanol Wet Wipes
  • 22GSM Strong Polypropylene Fabric
  • Efficient Against Surface Disinfection
  • Antibacterial, Antiviral and Effective Against Coronavirus
  • 200 Wipes Per Tub
  • Wipe Size: 20 x20 cm
Description: These 70% isopropanol disinfectant surface wipes come in a self-dispensing tub of 200 sheets. Each wipe measures 20x20cm and is designed for effective surface disinfection. The wipes are efficient against bacteria, viruses, and particularly effective against Coronavirus, offering a quick and convenient cleaning solution.
Specifica
Product Type Antibacterial Wipe
Lunghezza (sistema imperiale) 20 cm
Lunghezza (sistema metrico) 20 cm
Larghezza (sistema imperiale) 20 cm
Larghezza (sistema metrico) 20 cm
Materiale Polypropylene
Autoclavabile Not Autoclavable
Monouso Single-use
Dimensioni (L x P) 20 x 20 cm
Da utilizzare con (applicazione) Surface Wiping
Strato 1-ply
Sterilità Sterile
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • X12 Chemsplash IPA Surface Wipe White One Size Tub of 200
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropanol