Learn More
Ipatasertib, MedChemExpress
Codice prodotto. 16491756
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16491756 500 mg -
16486348 10 mg 10mg
16478937 5 mg 5mg
16461166 200 mg -
16422467 50 mg 50mg
16411489 1 g -
16486656 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 16491756 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15186
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Ipatasertib (GDC-0068) is a highly selective and ATP-competitive pan-Akt inhibitor with IC50s of 5, 18 and 8 nM for Akt1, Akt2 and Akt3, respectively.
Ipatasertib (GDC-0068) is a highly selective and ATP-competitive pan-Akt inhibitor with IC50s of 5, 18 and 8 nM for Akt1, Akt2 and Akt3, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Ipatasertib
Forma fisica Powder
CAS 1001264-89-6
Colore Off-White
Quantità 500 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H32ClN5O2
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Sinonimo GDC-0068 RG7440
Informazioni di solubilità DMSO : 220 mg/mL (480.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C([C@@H](CNC(C)C)C(N2CCN(C3=C([C@H](C)C[C@H]4O)C4=NC=N3)CC2)=O)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 458.0
Peso formulazione 458.0
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Research purposes only