Learn More
IPI 145, TRC
Codice prodotto. 30407180
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30407180 100 mg 100mg
30405650 10 mg -
30404850 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30407180 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI739400100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1201438-56-3
Formula molecolare C22 H17 Cl N6 O
Molecular Weight (g/mol) 416.86
Sinonimo 1(2H)-Isoquinolinone, 8-chloro-2-phenyl-3-[(1S)-1-(9H-purin-6-ylamino)ethyl]-, 8-Chloro-2-phenyl-3-[(1S)-1-(9H-purin-6-ylamino)ethyl]-1(2H)-isoquinolinone, Copiktra, Duvelisib, INK 1197, IPI 145
IUPAC Name 8-chloro-2-phenyl-3-[(1S)-1-(9H-purin-6-ylamino)ethyl]isoquinolin-1-one
SMILES C[C@H](Nc1ncnc2[nH]cnc12)C3=Cc4cccc(Cl)c4C(=O)N3c5ccccc5
Specifica
Materiale o nome chimico IPI 145
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H17ClN6O/c1-13(28-21-19-20(25-11-24-19)26-12-27-21)17-10-14-6-5-9-16(23)18(14)22(30)29(17)15-7-3-2-4-8-15/h2-13H,1H3,(H2,24,25,26,27,28)/t13-/m0/s1
Peso formulazione 416.1152