Learn More
Memmert™ IPP Refrigerated Incubator with Peltier Cooling and Twin Display, 32 L, Stainless Steel
Codice prodotto. 13404079 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tensione:
230/115 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tensione Dimensione della confezione
13404079 230/115 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 13404079 Fornitore Memmert™ N. del fornitore IPP30
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Temperature Range: 0°C to 70°C
  • Intervallo di temperature compreso tra 0 °C e +70 °C
  • 5 formati disponibili con volumi compresi tra 32 e 749 litri
  • 2 varianti: SingleDISPLAY e TwinDISPLAY
  • Sportello doppio standard per tutti i modelli: prevenzione da contaminazione e cadute di temperatura, unitamente a una perfetta visibilità dei carichi delicati grazie agli ampi sportelli in vetro interni
  • Le ventole integrate negli elementi Peltier garantiscono un rapido trasferimento di energia e un'ottima distribuzione della temperatura
Warranty
Tre anni
Specifica
Certificazione/Conformità CE
Capacità (sistema metrico) 32 l
Materiale camera Acciaio inox
Materiale Stainless Steel
Tipo di spina Tipo tedesco
Umidità relativa <70%
Temperature Range (Metric) °°
Tipo Refrigerated Incubator
Display Display singolo TFT a colori e ad alta definizione
Include Certificato di calibrazione in fabbrica per 10 ° C e 37 °C
N. di sportelli 2
Precisione termica °
Dimensioni interne (L x P x A) 250 x 400 x 320 mm
Larghezza (sistema metrico) 585 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 400 mm
Altezza (sistema metrico) 707 mm
Altezza (sistema metrico) interno 320 mm
Depth (Metric) Interior 250 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 58 kg
Peso (sistema metrico) 42 kg
Requisiti elettrici 115/230 V, 50/60 Hz
Tensione 230/115 V
Frequenza 50/60 Hz