Learn More
Ipronidazole-d3 (1-methyl-d3), CDN
Codice prodotto. 30318453
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.005 g
0.01 g
Dimensione della confezione:
0.01g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30318453 0.005 g 0.01g
30311644 0.01 g 0.01g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30318453 Fornitore CDN N. del fornitore CDND81880.005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ipronidazole D3
CAS 1015855-83-0
Formula molecolare C7 2H3 H8 N3 O2
Quantità 0.005 g
Sinonimo 1 H-Imidazole, 1-(methyl-d3)-2-(1-methylethyl)-5-nitro-, Ipronidazole D3, Ipronidazole D3 (N-methyl D3)
InChI Formula InChI=1 S/C7H11N3O2/c1-5(2)7-8-4-6(9(7)3)10(11)12/h4-5 H,1-3H3/i3D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])n1c(ncc1[N+](=O)[O-])C(C)C
IUPAC Name 5-nitro-2-propan-2-yl-1-(trideuteriomethyl)imidazole
Molecular Weight (g/mol) 172.2
Peso formulazione 172.104 g/mol
Percent Purity 99 atom % D, min 98% Chemical Purity