Learn More
Ipronidazole-d3, TRC
Codice prodotto. 30138143
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138143 50 mg 50mg
17977649 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30138143 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI74700250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1015855-83-0
Formula molecolare C7 2H3 H8 N3 O2
Molecular Weight (g/mol) 172.2
Sinonimo 1H-Imidazole, 1-(methyl-d3)-2-(1-methylethyl)-5-nitro- (ACI), 1-(Methyl-d3)-2-(1-methylethyl)-5-nitro-1H-imidazole (ACI), Ipronidazole D3, Ipronidazole-D3 (N-methyl-D3), Ipronidazole-d3
IUPAC Name 5-nitro-2-propan-2-yl-1-(trideuteriomethyl)imidazole
SMILES [2H]C([2H])([2H])n1c(ncc1[N+](=O)[O-])C(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Ipronidazole D3
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H11N3O2/c1-5(2)7-8-4-6(9(7)3)10(11)12/h4-5H,1-3H3/i3D3
Peso formulazione 172.104