Learn More
Tocris Bioscience™ Ipsapirone
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30001410
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30001410 50 mg 50mg
18044482 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30001410 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 1869/50
Selective 5-HT1A agonist
Selective 5-HT1A receptor agonist (Ki = 10 nM). Anxiolytic in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95847-70-4
Formula molecolare C19H23N5O3S
Specifica
Materiale o nome chimico Ipsapirone
Quantità 50 mg
Peso formulazione 401.48
Purezza >99%
Peso molecolare 401.485