Learn More
MedChemExpress IPTG
Codice prodotto. 16421579
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16421579 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16421579 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY15921
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
MedChemExpress IPTG is a molecular mimic of allolactose, a lactose metabolite that triggers transcription of the lac operon, and it is therefore used to induce protein expression where the gene is under the control of the lac operator.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Quantità 1 g
Peso molecolare 238.3 g/mol
Product Type Biochemical Assay Reagents
Purity or Quality Grade 95.0%
Shipping Condition Room temperature
CAS 367-93-1
Solubilità H2O : 100 mg/mL (419.64 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 60 mg/mL (251.78 mM)
Sinonimo Isopropyl β-D-thiogalactoside