Learn More
MedChemExpress IPTG
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
Specifica
Specifica
| CAS | 367-93-1 |
| Solubilità | H2O : 100 mg/mL (419.64 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 60 mg/mL (251.78 mM) |
| Sinonimo | Isopropyl β-D-thiogalactoside |
| Content And Storage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Quantità | 25 g |
| Peso molecolare | 238.3 g/mol |
| Product Type | Biochemical Assay Reagents |
| Purity or Quality Grade | 95.0% |
| Shipping Condition | Room temperature |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.