Learn More
R&D Systems™ IPTG
Descrizione
IPTG is an used in combination with X-GAL (Cat. No. 5510) in cloning procedures requiring expression of β-galactosidase activity. Non-metabolizable analog of galactose.
This product has <0.1% dioxane content.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Methylethyl 1-thio-β-D-galactopyranoside |
| CAS | 367-93-1 |
| Sinonimo | 1-Methylethyl 1-thio-β-D-galactopyranoside |
| Quantità | 10 g |
| Solubilità | Soluble to 100mM in water |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Bersaglio | Buffers, Chelators and Reagents |
| Formula molecolare | C9H18O5S |
| Peso formulazione | 238.3 |
| Forma fisica | Solid |
| Vedi altri risultati |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use