Learn More
IQ 1, MedChemExpress
Descrizione
IQ 1 has many functions such as decreasing Wnt-stimulated phosphorylation, maintaining the pluripotency of murine ESCs, preventing PP2A/Nkd interaction and so on.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | IQ 1 |
| CAS | 331001-62-8 |
| Colore | Orange |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C21H22N4O2 |
| Quantità | 5 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 33 mg/mL (91.05 mM) |
| SMILES | CC(C1=CC=C(/N=N/C(C(N)=O)=C2NC(C)(C)CC3=CC=CC=C3/2)C=C1)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 362.42 |
| Peso formulazione | 362.42 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only