Learn More
IQ 1, MedChemExpress
Codice prodotto. 16492936
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16492936 25 mg 25mg
16480417 50 mg 50mg
16436767 5 mg 5mg
16414068 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16492936 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10593
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress IQ 1 has many functions such as decreasing Wnt-stimulated phosphorylation, maintaining the pluripotency of murine ESCs, preventing PP2A/Nkd interaction and so on.
IQ 1 has many functions such as decreasing Wnt-stimulated phosphorylation, maintaining the pluripotency of murine ESCs, preventing PP2A/Nkd interaction and so on.
Specifica
Materiale o nome chimico IQ 1
CAS 331001-62-8
Colore Orange
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H22N4O2
Quantità 25 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 33 mg/mL (91.05 mM)
SMILES CC(C1=CC=C(/N=N/C(C(N)=O)=C2NC(C)(C)CC3=CC=CC=C3/2)C=C1)=O
Molecular Weight (g/mol) 362.42
Peso formulazione 362.42
Percent Purity 99.69%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only