Learn More
Memmert™ IQ Document with Test Data for UF110plus
Codice prodotto. 17558955 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
UF110plus Oven
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
17558955 UF110plus Oven Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17558955 Fornitore Memmert™ N. del fornitore UF110plusD00124
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
IQ document with device-specific works test data for validation by customer.
  • OQ/PQ check list as support for validation by customer
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) UF110plus Oven
Product Type IQ Document
Include Test Data