Learn More
Memmert™ IQ/OQ Document with Device-Specific Works Test Data - Temperature and Humidity
Codice prodotto. 17199714 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP1400eco
HPP2200eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
17199714 HPP1400eco Pezzo
17109644 HPP1060eco Pezzo
17109824 HPP410eco Pezzo
17119684 HPP110eco Pezzo
17139744 HPP2200eco Pezzo
17159774 HPP260eco Pezzo
17189864 HPP750eco Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 17199714 Fornitore Memmert™ N. del fornitore HPP1400ecoD00136
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
For one free-selectable temperature and humidity value, Includes temperature distribution survey at Memmert to DIN 12880:2007-05
  • 27 measuring points (sizes 110 - 1060, 2200)
  • 26 measuring points (size 1400)
  • PQ checklist as support for validation by customer
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) HPP1400eco
Product Type IQ/OQ Document with Device-specific Works Test Data