Learn More
Memmert™ IQ/OQ Document with Device-Specific Works Test Data- Temperature and Humidity
For one free-selectable temperature and humidity value, and measuring of light intensity
4050.00€
Specifica
Product Type | IQ/OQ Document with Device-specific Works Test Data |
---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17119824
|
Memmert™
HPP410ECOD00137 |
HPP410eco |
4050.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17129684
|
Memmert™
HPP110ECOD00137 |
HPP110eco |
4050.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17169774
|
Memmert™
HPP260ECOD00137 |
HPP260eco |
4050.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17199864
|
Memmert™
HPP750ECOD00137 |
HPP750eco |
4050.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Includes temperature distribution survey at Memmert
- For 27 measuring points to DIN 12880:2007-05
- PQ check list as support for validation by customer.
Specifica
IQ/OQ Document with Device-specific Works Test Data |